Få mere at vide
SICCO Super-Stjerne-Desiccator
Artikelnummer. 10093531
Skift visning
Volumen (metrisk):
51 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10093531 51 l
1 options
Artikelnummer. 10093531 Leverandør SICCO Leverandørnr. V187507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11298.00 DKK
    8740.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 2557.09 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Super-stjerne-desiccator AKRYL/ALUMINIUM, med: elastisk luke med pakningsforing, 1 tørremiddelbakke til Silica Gel, 1 monteret elektronisk hygrometer og termometer, 1 magnetisk lukning med lås, 4 aftagelige hylder, påfyldningsanordninger til gas med indbyggede returventiler og tilslutningsrør. Brugbart indvendigt rum: B 260 x H 480 x D 330 mm
  • Aluminiumsramme med paneler lavet af akrylglas
  • Herunder fire hylder lavet af polycarbonat, bakke, hygrometer, tørremiddel, cylinderlås og slange (5 m) med to hurtigkoblinger til gaspåfyldning, brugbar med op til 26 hylder, stablelige.
  • Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
  • Dør med magnetisk lås, cirkulær gummipakning og cylinderlås
  • Ekstra stort elektronisk hygrometer
  • Hylder med variabel højde
  • To forbindelser til gasfyldning, inklusive hurtigkoblinger med selvforseglende ventiler og slange
  • Teleskophylder
Tekniske data
Skab stil Åbning foran
Produkttype Ikke-vakuum Desiccator
Volumen (metrisk) 51 l
Mål (D x B x H) Indvendig 260 x 480 x 330 mm
Vægt (metrisk) 7 kg