Få mere at vide
Berkshire™ Super Polx™ SWSE polyesterservietter
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
230 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Beskrivelse
- Strik i 100% kontinuerlig filament polyester
- Forseglet kant
- Vasket og pakket i Berkshire's ISO Klasse 4 renrum
- Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
- Høj slidstyrke
- Kemisk kompatibel med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
- Høj sorberingsevne
- Lavt endotoksinniveau
- Blød hånd og kant til følsom overflade
- Overholder RoHS og REACH krav
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Servietter |
| Materiale | Strik polyester |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 230 x 230 mm |
| Til brug med (applikation) | Nedbrydning og rengøring front FAB og SUITE bygning. Oxidations-, metalliserings- eller CVD-konfigurationsområde. Fotolitografi teknik procesområde. LCD, fladskærm og renrum. |
| Emballagemængde | 150/Pk. |
| Sterilitet | Steril |