Få mere at vide
Berkshire Super Polx™ SWSE
Artikelnummer. p-200087475 Shop alle Berkshire produkter
Længde (metrisk):
10 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Artikelnummer. 17822588
Brand: Berkshire SPSWSE0404B10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Super Polx™ SWSE er en renrumsvisker med forseglet kant, der anbefales til ISO Klasse 3 og derover miljøer.
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Ultrasonically sealed edge
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
  • Lot tracing on each pack
  • Economical
  • Strong, tear and abrasion resistant
  • Very good absorbency
  • Low particles and fibers
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Tekniske data
Produkttype Surface Wiper
Længde (engelsk) 3.9 in.
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Not Autoclavable
Engangs Single-use
Ply 1-ply
Sterilitet Non-sterile