Få mere at vide
Berkshire Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15540682 Shop alle Berkshire produkter
Længde (metrisk):
10 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Artikelnummer. 15540682
Brand: Berkshire SPSWSE121210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Super Polx™ SWSE er en renrumsvisker med forseglet kant, der anbefales til ISO Klasse 3 og derover miljøer.
  • 100% kontinuerlig filament dobbeltstrikket polyester
  • Ultralydsforseglet kant
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrum
  • Partisporing på hver pakke
  • Økonomisk
  • Stærk, rive- og slidbestandig
  • Meget god sugeevne
  • Lave partikler og fibre
  • Blød hånd og kant til følsomme overflader
Tekniske data
Produkttype Overfladevisker
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Ply 1-ply