Få mere at vide
Berkshire Super Polx™ LWSE
Artikelnummer. 17725214 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
Artikelnummer. 17725214
Brand: Berkshire SPLWSE0909B14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Super Polx™ LWSE er en renrumsvisker med forseglet kant, der anbefales til ISO Klasse 3 og derover miljøer
  • 100% kontinuerlig filament dobbeltstrikket polyester
  • Ultralydsforseglet kant
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrum
  • Partisporing på hver pakke
  • Økonomisk
  • Stærk, rive- og slidbestandig
  • Meget god sugeevne
  • Lave partikler og fibre
  • Blød hånd og kant til følsomme overflader
Tekniske data
Produkttype Overfladevisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
Ply 1-ply