Beskrivelse
- 100% kontinuerlig filament dobbeltstrikket polyester
- Knivskåret kant
- Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum
- Steriliserbar med autoklave, gamma eller beta
- Lave partikler, fibre, ioner og ikke-flygtige rester
- Høj slidstyrke
- Kemisk kompatibel med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
- Høj sorberingsevne
- Blød hånd og kant til følsomme overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladevisker |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |