Få mere at vide
Berkshire International Super Polx™ 1200A Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit Wiper
Artikelnummer. 18883621 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
23 in.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
18883621 23 in.
1 options
Artikelnummer. 18883621 Leverandør Berkshire International Leverandørnr. S1200A.2309.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleanroom knit wiper recommended for cleanroom environment, composed of 100% continuous filament polyester knit fabric.
  • Low particles, fibres, ion and non-volatile residue
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
  • High sorbency
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wiper
Længde (engelsk) 23 in.
Længde (metrisk) 58 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Single-use
Ply 1-ply
Sterilitet Non-sterile