Få mere at vide
Berkshire International Super Polx™ 1200A Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit Wiper
Shop alle Berkshire produkterBeskrivelse
- Low particles, fibres, ion and non-volatile residue
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
- High sorbency
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Wiper |
| Længde (engelsk) | 23 in. |
| Længde (metrisk) | 58 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Single-use |
| Ply | 1-ply |
| Sterilitet | Non-sterile |