Beskrivelse
Denne model handler om komfortable beskyttelsesbriller - enten med fleksible sidearme i uvex super f OTG eller med hængselløse arme i uvex super OTG . Som overspecifikationer med fremragende øjenområdebeskyttelse passer de også nemt over konventionelle briller, hvilket gør dem perfekte til f.eks. besøgende på stedet.
- Klassiske overspecifikationer til brillebrugere med et innovativt armkoncept for en perfekt pasform og en flad linse, der giver et bredt synsfelt
- Uvex protecting planet - massebalanceret pc-linse, ramme delvist lavet af biobaseret og genbrugsmateriale, emballage delvist lavet af genbrugsmateriale
- Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision coating teknologi - permanent anti-dug og ridsefast linse
- Metalfri
- Rammefarve: antracit, jade
- PC-objektiv: klar
- Fleksible arme med bløde ørestykker for en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Anatomisk formet næsestykke for komfort hele dagen
- Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
- Certificering: W 166 FT CE - 2C-1.2 W1 FTKN CE
- UV400 - 100% beskyttelse mod skadelig UV-stråling til 400 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Over-the-Blass Cover Goggles |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | PVC |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Klassisk |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |