Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ digitale varmeplader med omrøring i flere positioner
Artikelnummer. 12970866 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
Elektriske krav:
220/240 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Elektriske krav Pakningsstørrelse
12970866 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer 220/240 V 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 12970866 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SP13593033Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19430.00 DKK
    18577.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 852.21 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Udfør biovidenskabelige og bioteknologiske opgaver ved hjælp af disse digitale omrøringsvarmeplader, som har fire uafhængigt kontrollerede omrøringspositioner.
Udfør biovidenskabelige og bioteknologiske applikationer med hjælp fra Thermo Scientific™ Super-Nuova™ digitale varmeplader med flere positioner. Disse varmeplader har fire uafhængigt kontrollerede rørepositioner på en opvarmet, keramisk top. Produktet har 4-funktionshukommelse og en lavtemperaturjustering, der er ideel til biovidenskabelige og bioteknologiske anvendelser. Disse omrørere er designet til laboratorier med flere brugere, som kræver behandling af store mængder med uovertruffen præstation, sikkerhed og kontrol.
Betjeningsfunktioner
  • Mikroprocessorstyring sikrer nøjagtige og stabile setpunkter for temperatur og omrøringshastighed
  • Elektroniske feedbackkontroller overvåger enten toppladens overflade eller væsketemperaturen (ved brug af ekstern PTFE-belagt sonde, medfølger) og justerer til setpunktet
  • En enkelt kontrolknap styrer varme og hastighed; låsefunktion forhindrer utilsigtede ændringer
  • Digitalt display til temperatur eller o/min
  • Kraftig motor og magnetisk system forhindrer magnetisk afkobling
  • Thermo Scientific™ Stir Trac™-bremsefunktion stopper øjeblikkeligt omrøreren for hurtig fjernelse af fejl og forhindrer løbske eller afkoblede omrørere
  • Temperaturen justeres i trinpå 1°
  • Fire brugerdefinerede hukommelsestaster til temperatur/hastighed henter indstillinger frem
  • Kalibreringstilstand gør det muligt at kalibrere fjernproben til eksterne standarder; proben kan programmeres som et system (probe, kontrol, display) ved en hvilken som helst brugervalgt temperatur
  • Keramiske toppe rengøres nemt, modstår kemikalier og giver hurtig kogetid
  • Kan bruges i 0°til 27°C, 80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende miljø
  • RS-232-port giver mulighed for output af tidstælling, temperatursætpunkt, topoverflade-/fjernsondetemperatur, omrøringssætpunkt og faktisk hastighed
Sikkerhedsfunktioner
  • Rød HOT TOP-advarselslampe aktiveres, når varmeoverfladen er over 50°C (122°F); enheden blinker HOT OFF, indtil overfladetemperaturen falder til 50°C eller derunder, selv når varmestyringen er slået fra
  • Justerbart overbeskyttelseskredsløb begrænser toppladens temperatur og forhindrer løbske tilstande
  • Robust støbt aluminiumshus med lav profil giver stabilitet og holdbarhed
  • Enhedens design beskytter interne komponenter mod utilsigtet spild
  • Walk-away timer slukker for opvarmning, omrøring eller begge dele efter forudindstillet brugerdefineret interval
Omfatter:
  • Aftagelig ledning og stik
  • 6 in. Type K-sonde
  • Omrøringsmodeller inkluderer også rørestang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 220/240 V
Oversigt 35 lb. belastningskapacitet
Forsendelsesvægt (engelsk) 20.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 9.3 kg
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 11,3 tommer
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Højde (metrisk) 41.1 cm
Temperatur (metrisk) 1 °C til 370 °C
Højde (engelsk) 16,2 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 10.1 cm
Strømstyrke 6,1 A
Længde (metrisk) 28.7 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Watt 1450 w
Vægt (engelsk) 20.5 lb.
Vægt (metrisk) 9.3 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 16 kg
Antal stillinger Flere
Omrøringsområde 50 til 1200 o/min
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
Vise Digital
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.