Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitale omrørere i flere positioner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
220/240 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør opløselighedsundersøgelser, fordøjelse, titrering og enzymatiske undersøgelser med Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitale omrørere i flere positioner. Med fire individuelt kontrollerede omrøringspositioner, keramiske toppe og 4-funktions hukommelse, er disse omrørere designet til stærkere kobling og omrøringskontrol med avancerede sikkerhedsfunktioner. Ideel til laboratorier med flere brugere.
Funktionsegenskaber
- Thermo Scientific™ Røre Trac™ omrøringskontrol giver forbedret omrøring med langsom hastighed, ensartet hastighed og stærk magnetisk kobling— reducerer risikoen for afkobling af rørestangen
- Mikroprocessorstyring sikrer nøjagtige og stabile sætpunkter for omrøringshastighed
- Røre Trac bremsefunktion bringer rørestangen til øjeblikkelig stop for hurtig fjernelse af kolben
- Enkelt kontrolknap styrer hastigheden; låsefunktion forhindrer utilsigtede ændringer
- Digital rpm display
- Rengør let og modstår alkalier og syrer
- Sømløs, reflekterende hvid keramisk overflade hjælper prøvesynlighed
- Omrøring justerbar i enheder på 1 rpm
- RS-232 port udsender tidstælling, omrøringshastighed (setpunkt) direkte til din pc
Sikkerhedsfunktioner
- Robust lav-profil støbt aluminium krop giver stabilitet og holdbarhed
- Enhedens design beskytter interne komponenter mod utilsigtet spild
- Walk-away-timeren slukker for omrøring efter 1, 2, 4, 8 eller 12 timer.
Inkluderer:
- Aftagelig ledning og stik
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 1200 o/min |
| Omrøringspositioner | 5 |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Vise | Digital |
| Form | Firkant |
| Spænding | 220/240 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Højde (metrisk) | 10.2 cm |
| Længde (engelsk) | 16,2 tommer |
| Vis mere |