Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds
Artikelnummer. 12618396 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
12618396 15 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12618396 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. E10/M8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Available in packs of 5
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Base Mold
Materiale Stainless Steel
Længde (metrisk) 60 mm
Bredde (metrisk) 45 mm
Dybde (metrisk) 15 mm