Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super Tung TMT Mærk reagens
Artikelnummer. 16575651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16575651 2 mg 2mg
1 options
Artikelnummer. 16575651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A43073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4565.00 DKK
    3971.55 DKK / 2mg
    Spare 593.45 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Alternativ form for TMT der indeholder dobbelt så mange tunge isotoper til mærkning af peptider, og når det bruges med TMT-mærkede prøver, muliggør 2D TMT multipleksing applikationer til målrettet kvantificering
  • Den aminreaktive Super Heavy TMT Etiketreagens er en alternativ form for TMT der indeholder dobbelt så mange tunge isotoper til mærkning af peptider, og når det bruges med TMT-mærkede prøver, muliggør 2D TMT multipleksing applikationer til målrettet kvantificering.
  • 2-dimensionel —multipleksing muliggør multipleksing af traditionelle multiplex TMT-mærkede prøver med supertung-mærkede peptider til multiplekset målrettet kvantificering
  • Forbedrer kvantitativ nøjagtighed —etiket reducerer co-isolation og interferens for at muliggøre mere robust kvantificering
  • Reducerer akkvisitionskompleksiteten —tungt mærket peptid bruges som trigger for peptidselektion
  • Super Tung TMT Label Reagent bruges til at mærke syntetiske peptider og er til brug specifikt med TMT multiplex-mærkede prøver. Når det bruges i kombination, tjener masseforskydningen fra det supertung-mærkede syntetiske peptid som en trigger for udvælgelsen af det målrettede peptid i den multipleksede prøve og reducerer interferens/co-isolering for at muliggøre mere robust kvantificering.
  • Denne nye metode kombinerer styrken ved multipleksing fra TMT reagenser med målrettede kvantificeringsmetoder og omtales som TOMAHAQ-metoden (udløst af offset, multiplekset, nøjagtig masse, høj opløsning og absolut kvantificering)1. Til denne applikation er brugeren i stand til at udføre målrettet kvantificering på multipleksede prøver for målpeptiderne uden afhængighed af kromatografibetingelserne.
  • Til højopløsningsanalyse af de TMT-mærkede peptider er den anbefalede LC-kolonne for en Nanospray Flex-kilde Acclaim PepMap 100 C18 LC-søjle (kat. nr. 164942 eller 164939). For en EASY-Spray-kilde er den anbefalede LC-kolonne EASY-Spray C18 LC-søjle (kat. nr. ES802 eller ES803). Reference Erickson BK, Rose CM, Braun CR, Erickson AR , Knott J, McAlister GC, Wühr M, Paulo JA, Everley RA , Gygi SP . En strategi til at kombinere prøvemultipleksing med målrettet Proteomics Assays for karakterisering af high-throughput proteinsignatur. Mol Cell. 2017 65(2):361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje TMT
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Etiket eller farvestof Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Forsendelsestilstand Tøris
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptid
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 2 mg