Få mere at vide
uvex Super Fit sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15395962 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Hvid, Lime
Hvid, blå
Linsefarve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve unitSize
15395962 Hvid, blå Klar Hver
10269758 Hvid, Lime Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395962 Leverandør uvex Leverandørnr. 9178500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Super Fit sikkerhedsbriller med polycarbonat linse.
  • Fleksibel og justerbar næsebro
  • UV-beskyttelse
  • Anti-dug
  • Ridsefast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 (personligt øjenværn) og EN 170 (UV-filtre)
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Lyseblå, hvid
Filtertype 2C
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid, blå
nr. pr. pakke 10/Pk.
Størrelse Fast
Tempel stil Bløde tindinger
Transmissionsværdi 0.91
Bølgelængde Op til 400 nm
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polyamid, TPE
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Autoklaverbar Autoklaverbar
Optisk klarhed 1
Mærkning W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Mekanisk styrke F