Få mere at vide
uvex Super Fit sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 10269758 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Hvid, Lime
Hvid, blå
Linsefarve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve unitSize
10269758 Hvid, Lime Klar Hver
15395962 Hvid, blå Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269758 Leverandør uvex Leverandørnr. 9178315
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Super Fit sikkerhedsbriller med polycarbonat linse.
  • Fleksibel og justerbar næsebro
  • UV-beskyttelse
  • Anti-dug
  • Ridsefast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid, Lime
Model- Superfit 9178-315
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard