Få mere at vide
uvex Super F OTG Clear SV EXC Overspecs, sort
Artikelnummer. 31751180 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751180 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751180 Leverandør uvex Leverandørnr. 9139265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.96 DKK
    133.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.27 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Giver optimal beskyttelse og høj kompatibilitet med briller med styrke, med et stort glas for fremragende synlighed og komfort.
  • Modern uvex OTG Plus overspecs designet til brillebrugere med styrke og har en ekstremt stor, flad, klar SV EXC-linse, der giver fremragende udsyn og tilstrækkelig plads til komfortabelt at bære selv store briller under.
  • Metalfri sort rammekonstruktion med flade, fleksible sidearme og et tilt-justerbart objektiv for at sikre maksimal komfort og individuel tilpasningsevne.
  • Innovativ ramme med flere hældningspunkter muliggør et højt niveau af individualisering for en sikker pasform på tværs af forskellige ansigtsformer og hovedbredder.
  • Ergonomisk formede, flade sidearme med bløde ørepropper giver en behagelig, sikker pasform uden trykpunkter, suppleret af en anatomisk designet næsestykke for heldøgnskomfort og optimal kompatibilitet med åndedrætsværn.
  • Certificeret i henhold til EN ISO 16321-1 til personlig øjen- og ansigtsbeskyttelse i industriel brug, med en robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supravision-belægningsteknologi, som er ekstremt ridsebestandig på begge sider.
  • UV400-beskyttelse, der giver 100% beskyttelse mod farlig ultraviolet stråling op til 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Overglas
Ramme farve Sort
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Justerbare tinder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres