Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Chrome trådhylde, Brite Slutte
Artikelnummer. p-4247129
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 tommer. (123 x 53 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 tommer. (137 x 53 cm)
54 x 24 tommer. (137 x 61 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 tommer. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 tommer. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
Bæreevne (engelsk):
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15906621
Brand: Metro™ 2130BR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Plast ærmer og kiler.
Krom trådhylde i brite finish er let justerbar og tilbyder flere opbevaringskonfigurationer, når den bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Økonomisk kromatfinish til tørt miljø med lav luftfugtighed
  • Lakbelagt finish giver et udseende af krom
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
Slutte Brite
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler
Længde (engelsk) 30 tommer
Længde (metrisk) 76 cm
Bæreevne (engelsk) 800 lb.
Bæreevne (metrisk) 363 kg
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm
Materiale Chrome