Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Chrome trådhylde, Brite Slutte
Artikelnummer. 15996631
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 tommer. (123 x 53 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 tommer. (137 x 53 cm)
54 x 24 tommer. (137 x 61 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 tommer. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 tommer. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
Bæreevne (engelsk):
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Bæreevne (engelsk) Pakningsstørrelse
15996631 54 x 21 tommer. (137 x 53 cm) 600 lb. Hver
15906621 30 x 21 tommer. (76 x 53 cm) 800 lb. Hver
15976561 24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm) 800 lb. Hver
15936611 72 x 18 tommer. (183 x 45,7 cm) 600 lb. Hver
15976601 54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm) 600 lb. Hver
15936591 30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm) 800 lb. Hver
15996601 60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb. Hver
15926671 54 x 24 tommer. (137 x 61 cm) 600 lb. Hver
15966591 36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm) 800 lb. Hver
15996621 42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm) 800 lb. Hver
15946661 42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm) 800 lb. Hver
15956571 42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb. Hver
15926641 60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm) 600 lb. Hver
15926571 36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm) 800 lb. Hver
15956611 24 x 21 tommer. (61 x 53 cm) 800 lb. Hver
15956621 36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm) 800 lb. Hver
15966581 72 x 14 tommer. (183 x 35,5 cm) 600 lb. Hver
15946631 48 x 21 tommer. (123 x 53 cm) 800 lb. Hver
15966641 72 x 21 tommer. (183 x 53 cm) 600 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 15996631 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 2154BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    838.00 DKK
    724.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.35 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Indeholder
Plast ærmer og kiler.
Krom trådhylde i brite finish er let justerbar og tilbyder flere opbevaringskonfigurationer, når den bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Økonomisk kromatfinish til tørt miljø med lav luftfugtighed
  • Lakbelagt finish giver et udseende af krom
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 54 x 21 tommer. (137 x 53 cm)
Slutte Brite
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler
Længde (engelsk) 54 tommer.
Længde (metrisk) 137 cm
Bæreevne (engelsk) 600 lb.
Bæreevne (metrisk) 272 kg
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm
Materiale Chrome