Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Chrome trådhylde, Brite Slutte
Dimensioner (L x B):
24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
36 x 14 tommer. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 tommer. (123 x 53 cm)
54 x 18 tommer. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 tommer. (137 x 53 cm)
54 x 24 tommer. (137 x 61 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 tommer. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 tommer. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
Bæreevne (engelsk):
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Plast ærmer og kiler.
- Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
- Økonomisk kromatfinish til tørt miljø med lav luftfugtighed
- Lakbelagt finish giver et udseende af krom
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådhylde |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 14 tommer (61 x 35,5 cm) |
| Slutte | Brite |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™ reolsystem |
| Inkluderer | Plast ærmer og kiler |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (metrisk) | 61 cm |
| Bæreevne (engelsk) | 800 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 363 kg |
| Bredde (engelsk) | 14 tommer |
| Vis mere |