Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Super Duty Sterilisation Wraps
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
72 tommer.
80 tommer.
90 tommer.
Bredde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i et certificeret ISO8 Cleanroom
- 2-lags
- Ren, ingen cellulose
- Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
- Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
- Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
- Subpakket i forseglede mærkede polyposer med lotnummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
- Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
- Fremstillet i USA
sterilisering, steriliseringsark, steriliseringsindpakninger, autoklaverbare indpakninger
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 88 gsm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CoC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Mørkeblå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | Ikke-vævet stof |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 88 gsm |
| Vis mere |