Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Super Duty Sterilisation Wraps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17842537 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
72 tommer.
80 tommer.
90 tommer.
Bredde (engelsk):
8 tommer
9 tommer
12 tommer
15 tommer
18 tommer
20 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
40 tommer.
45 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
Artikelnummer. 17842537
Brand: Keystone Cleanroom Products KCRP16005490
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse indpakninger giver en fremragende mikrobiel barriere. Ideel til farmaceutiske produktionsapplikationer. Til brug i damp-, ethylenoxid- og hydrogenperoxidsteriliseringsprocesser.
  • Fremstillet og pakket i et certificeret ISO8 Cleanroom
  • 2-lags
  • Ren, ingen cellulose
  • Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
  • Et omfattende udvalg af tilgængelige størrelser betyder mindre skæring
  • Hydrofob barriere tillader steriliseringsgasser, men forhindrer væske- og mikrobiel penetrering
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med lotnummer og fremstillingsdato for fuldstændig sporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat sendes med hver forsendelse
  • Fremstillet i USA
sterilisering, steriliseringsark, steriliseringsindpakninger, autoklaverbare indpakninger
Tekniske data
Basisvægt 88 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Ingen
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Ikke-vævet stof
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 88 gsm
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 88 gsm
Længde (engelsk) 90 tommer.
Længde (metrisk) 229 cm
Bredde (engelsk) 54 tommer.
Bredde (metrisk) 137.2 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning (Super-duty)