Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Super pligt SMS Autoklave taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200003928 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
16 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
21 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
35 tommer
36 tommer.
48 tommer
Kapacitet (engelsk):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Artikelnummer. 17852497
Brand: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS09.516
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkts overlegne barriere forhindrer væske- og mikrobiel penetrering.
  • Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
  • Betydelig forbedring i forhold til skæring og indpakning med ark og tape
  • Fremstillet og pakket i et certificeret ISO6 renrum
  • Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
  • Subpakket i forseglede mærkede polyposer med fremstillingslotnummer og fremstillingsdato for sporbarhed
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Basisvægt 88 gsm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 135 oz.
Kapacitet (metrisk) 3.99 L
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Selvklæbende
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Ikke-vævet stof
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 88 gsm
Latex fri Ja
Tykkelse (engelsk) 88 gsm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 41 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24 cm
Produkttype Autoklave taske