Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Super pligt SMS Autoklave taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Description
- Praktisk, tidsbesparende selvlukkende lukkesystem
- Betydelig forbedring i forhold til skæring og indpakning med ark og tape
- Fremstillet og pakket i et certificeret ISO6 renrum
- Stærk, rive- og rivefast 50 gsm SMS materiale
- Subpakket i forseglede mærkede polyposer med fremstillingslotnummer og fremstillingsdato for sporbarhed
- Fremstillet i USA
Specifications
Specifications
| Basisvægt | 88 gsm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | CoC |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Farve | Mørkeblå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | Ikke-vævet stof |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Show More |