Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products™ Super pligt SMS Autoklaverbart skåldæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17994146 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
11 til 16 tommer.
12 til 20 tommer.
20 til 26 tommer.
26 til 30 tommer.
27 til 34 tommer.
28 til 35 tommer.
30 til 40 tommer.
31 til 41 tommer.
37 til 47 tommer.
40 til 50 tommer.
Bredde (engelsk):
11 til 16 tommer.
12 til 20 tommer.
20 til 26 tommer.
26 til 30 tommer.
27 til 34 tommer.
28 til 35 tommer.
30 til 40 tommer.
31 til 41 tommer.
37 til 47 tommer.
40 til 50 tommer.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
17994146 26 til 30 tommer. 26 til 30 tommer.
17944116 11 til 16 tommer. 11 til 16 tommer.
17974146 12 til 20 tommer. 12 til 20 tommer.
17934116 20 til 26 tommer. 20 til 26 tommer.
17964116 27 til 34 tommer. 27 til 34 tommer.
17914156 28 til 35 tommer. 28 til 35 tommer.
17904156 30 til 40 tommer. 30 til 40 tommer.
17954116 31 til 41 tommer. 31 til 41 tommer.
17984106 37 til 47 tommer. 37 til 47 tommer.
17984116 40 til 50 tommer. 40 til 50 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17994146 Leverandør Keystone Cleanroom Products™ Leverandørnr. BWLKCRP60036
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 88 g/m 2SMS Autoklaverbart skåldæksel giver en mikrobiel barriere, der er ideel til farmaceutiske produktionsanvendelser.
  • Spar tid ved at bruge propskålens låg i stedet for at pakke ind med plader af SMS materiale og autoklavebånd
  • Brugt sammen med en sekundær autoklavepose skaber det et effektivt indpakningssystem
  • Efter at den ydre pose er fjernet, skal dette propskåldæksel forblive på plads, hvilket giver beskyttelse mod mikrobiel og partikelforurening, mens de resterende opsætningsaktiviteter udføres
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 8 renrum
  • Designet til autoklavecyklusser (121 °C til 135 °C)
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation og opsætning af udstyr
  • Hydrofobisk og modstår rivning og punkteringer
  • Fnugfri
  • Praktisk pakket: 1 låg pr. varmeforseglet og mærket polypose
  • Overensstemmelsescertifikater sendes sammen med alle forsendelser
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Elastik
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Materiale Forstærket Multicoated Plast
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Længde (engelsk) 26 til 30 tommer.
Bredde (engelsk) 26 til 30 tommer.
Produkttype Rundt omslag
Længde (metrisk) 66 til 76,2 cm
Bredde (metrisk) 66 til 76,2 cm