Få mere at vide
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfiltre
Forbedre gaskvaliteten og optimere GC-analysen med brugervenlig Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfiltre.
Brand:  Thermo Scientific™
2213.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10213423
  • 2235.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sikre høj renhed (99,9999 % eller 6,0 grade) udgangsgas for optimal GC-ydelse ved brug Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfiltre. Bundpladerne kan konfigureres til individuelle brugerbehov, og der er ingen forurening under patronskift. Nem at bruge og omkostningseffektiv, Super Clean Gaspatronfiltre muliggør hurtig udskiftning uden værktøj.
Yderligere produktinformation
  • Filtre tilgængelige til at fjerne ilt, fugt eller kulbrinter
  • Combi filter til fjernelse af ilt og fugt eller fugt og kulbrinter
  • Tredobbelt filter til fjernelse af ilt, fugt og kulbrinter
  • TUEV godkendt
  • Maksimalt tryk 11bar (160psi)
  • Maksimal flow 7L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Tredobbelt
1,8 g H 2 O, 500 ml O 2 , 7 g HC'er (som n-butan)
Fugt: Gul til klar; Ilt: Grøn til grå
Inert bærer, He, H2 , N2 , AR
Bundplade medfølger ikke
Indikerer tredobbelt filter - fugt, ilt, kulbrinter
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaspatronfiltre > Triple (O 2 , H 2 O og HC) med indikator; 1,8 g H2O /500mL O2 /4g HCs Kapacitet; Inerte brugbare gasser
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.