Få mere at vide
Invitrogen™ Super Bright komplet farvningsbuffer, eBioscience
Artikelnummer. 16349553
Skift visning
Mængde:
100 tests
1000 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16349553 100 tests
16359553 1000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16349553 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SB440142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1184.00 DKK
    887.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 296.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Super Bright komplet farvningsbuffer, eBioscience , er designet til brug som et supplement til Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerende farvningsprotokoller for celler i suspension.
Super Bright Complete Staining Buffer er kun nødvendig, når der bruges mere end ét polymerfarvestof-konjugeret antistof i samme prøve for at forhindre ikke-specifikke polymerinteraktioner, hvilket kan resultere i, at data ser ud til at være underkompenserede. Super Bright Complete Staining Buffer leveres i en praktisk 5μ L/test-format og er kompatibel med traditionelle fluorokromer, Brilliant Violet farvestoffer og standard flowcytometri-protokoller.
Super Bright Complete Staining Buffer er ikke kompatibel med UltraComp eBeads mikrosfærer. Hvis du bruger UltraComp eBeads mikrosfærer som et kompensationsværktøj, Flow Cytometri Staining Buffer bør udelukkende bruges til alle fortyndinger og vaske under farvning af mikrosfærerne.
Super Bright Complete Staining Buffer er en fuldt kompatibel erstatning for Super Bright Staining Buffer (kat. nr. SB-4400-42, SB-4400-75), og den viser nedsat baggrund i 450/40-kanalen på den violette laser.
Super Bright polymerfarvestoffer sælges under licens fra Becton, Dickinson and Company.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 0,5 mL, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Mængde 100 tests
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Farve Sort
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produktlinje eBioscience
Produkttype Farvningsbuffer