Få mere at vide
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Underlag
Artikelnummer. 15586266
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15586266 500 ml 500ml
15576266 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15586266 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00420358
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedret ABTS substratopløsning til ELISA som giver højt signal og følsomhed, lav baggrund. Sikker, stabil og praktisk at bruge. Oxideret af HRP-mærkede prober, hvilket resulterer i et opløseligt, blågrønt farvet slutprodukt, hvis absorption kan måles med spektrofotometre ved 405nm.
  • Meget følsom og ekstremt stabil (18 måneder ved stuetemperatur eller 24 måneder ved 4 °C).
  • Konstrueret for bekvemmelighed som en enkelt komponent (ingen yderligere H 2 O 2 eller andre komponenter er nødvendige)
  • Velegnet til endepunktsreaktioner, men er også ideel til kinetiske assays; standsning af reaktionen med syrestopopløsning ændrer ikke det blågrønne slutprodukts farve eller absorptionsegenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 500 ml
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)