Få mere at vide
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylde, kromfinish
Artikelnummer. 15996841
Skift visning
Bredde (engelsk):
14 tommer
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Længde (engelsk):
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15996841 24 tommer 42 tommer. Hver
15946851 24 tommer 54 tommer. Hver
15946821 18 tommer 60 tommer. Hver
15946841 24 tommer 30 tommer Hver
15916811 18 tommer 30 tommer Hver
15966811 18 tommer 42 tommer. Hver
15916821 18 tommer 54 tommer. Hver
15906841 21 tommer 72 tommer. Hver
15946831 21 tommer 36 tommer. Hver
15966831 21 tommer 48 tommer Hver
15976821 18 tommer 72 tommer. Hver
15986831 21 tommer 60 tommer. Hver
15906831 21 tommer 24 tommer Hver
15906801 14 tommer 36 tommer. Hver
15926841 24 tommer 24 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15996841 Leverandør Metro™ Leverandørnr. A2442NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.00 DKK
    791.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.44 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Indeholder
Hver hylde leveres med en pakke med fire ikke-ledende ærmer/kiler.
Unikt design med åbent tråd af kromfinishhylde tillader mange konfigurationer, fri luftcirkulation og minimerer støvophobning.
  • Hver hylde giver cirka 76 % åbent areal for øget lysindtrængning og forbedret synlighed af opbevarede genstande.
  • Kan let læsses og losses fra alle sider.
  • Hård, holdbar overflade.
  • Slidbestandig.
  • Ideel til tørre, ikke-ætsende miljøer.
  • Hylder tilpasses i intervaller på 1 tommer med patenterede hyldefrigørende hjørner.
  • Hyldeudløser og kiler giver forbedret stivhed.
  • Samles hurtigt uden værktøj; samlede enheder er ikke-ledende.
Ordreinfo
Indlæg sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til tørrende, ikke-ætsende miljøer
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ justerbart reolsystem
Inkluderer Fire ikke-ledende ærmer/kiler
Længde (engelsk) 42 tommer.
Længde (metrisk) 106.6 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm
Materiale Chrome