Få mere at vide
Metro™ Super justerbar Super Erecta™ Trådhylde, kromfinish
Artikelnummer. 15906841
Bredde (engelsk):
14 tommer
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Længde (engelsk):
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
54 tommer.
60 tommer.
72 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15906841
Brand: Metro™ A2172NC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hver hylde leveres med en pakke med fire ikke-ledende ærmer/kiler.
Unikt design med åbent tråd af kromfinishhylde tillader mange konfigurationer, fri luftcirkulation og minimerer støvophobning.
  • Hver hylde giver cirka 76 % åbent areal for øget lysindtrængning og forbedret synlighed af opbevarede genstande.
  • Kan let læsses og losses fra alle sider.
  • Hård, holdbar overflade.
  • Slidbestandig.
  • Ideel til tørre, ikke-ætsende miljøer.
  • Hylder tilpasses i intervaller på 1 tommer med patenterede hyldefrigørende hjørner.
  • Hyldeudløser og kiler giver forbedret stivhed.
  • Samles hurtigt uden værktøj; samlede enheder er ikke-ledende.
Ordreinfo
Indlæg sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 72 x 21 tommer. (182,9 x 53 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til tørrende, ikke-ætsende miljøer
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ justerbart reolsystem
Inkluderer Fire ikke-ledende ærmer/kiler
Længde (engelsk) 72 tommer.
Længde (metrisk) 182.9 cm
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm
Materiale Chrome