Få mere at vide
Cellpath Supa Mega Tissue Processing Kassetter
Artikelnummer. p-4908708
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226233 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226233 Leverandør Cellpath Leverandørnr. EAG010202A
Udbredt i forsknings- og toksikologiske laboratorier. CellPath Supa Mega Tissue Processing Cassettes er ideelle til indlejring og behandling af større vævsprøver af liggende, hjerne, bryst og øjne.
  • Plast hængslet låg
  • Stiv, holdbar
  • Fremragende skriveflader
  • Det indre kammer er tre gange dybden af Supa Mega Slim og Supa Mega Mother Ship
  • Fås i en række farver
Tekniske data
Mængde 100/Pk.