Få mere at vide
CELLPATH SUPA MEGA SLIM KASSETTE - HVID
Artikelnummer. 30226266
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30226266 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30226266 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. EAN010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.58 DKK
    754.88 DKK / Pakke med 100
    Spare 743.70 DKK
    49% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Supa Mega Slim bliver bredt anvendt i kliniske, forsknings- og toksikologiske laboratorier. Dens interne kammer er en tredjedel af dybden på den konventionelle Supa Mega Cassette.
  • CAP i USA2.3, ved at reducere prøvetykkelsen og forkorte behandlingstiden. Ved brug af Slim kan kastningen udføres på kun 20 minutter ved -8 °C.
  • Vigtige fordele:
  • Bedre reagensflow og forbedrede behandlingstider
  • Støbning kan udføres på 20 minutter ved -8 °C
  • Mindre voks brugt under indlejringsprocessen
  • Stort farvespektrum tilgængeligt
  • Specifikke baseforme
Tekniske data
Farve Hvid
Produkttype Kassette