missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sunset Yellow (E110) D4 (phenyl D4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sunset Yellow (E110) D4 (phenyl D4) |
| CAS | 2259674-84-3 |
| Molekylær formel | C16 D4 H6 N2 O7 S2 . 2 Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Sunset Yellow (E110) D4 (Phenyl D4), 6-Hydroxy-5-(4-sulfophenylazo)-2-naphthalenesulfonic acid D4 (4-sulfophenyl-2,3,5,6-D4) disodium salt, 6-Hydroxy-5-(4-sulfophenylazo-2,3,5,6-d4)-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/i2D,3D,4D,5D;; |
| SMIL | [Na+].[Na+].[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N=Nc2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;6-hydroxy-5-[(E)-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.394 |
| Formel vægt | 455.9976 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?