Få mere at vide
Sunitinib Malate (Sunitinib L-Malate), Mikromol™
Beskrivelse
Sunitinib Malate (Sunitinib L-Malate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sunitinib Malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sunitinib Malate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H27 F N4 O2 . C4 H6 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (1:1) (9CI), 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, (2S)-hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), SU 011248, SU 11248, Sunitinib L-malate, Sunitinib malate, Sutent |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1 |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide;(2S)-2-hydroxybutanedioic acid |
| Vis mere |