Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sunitinib malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Farve | Klar gul til gul-orange opløsning |
| Molekylær formel | C26H33FN4O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N |
| SMIL | O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)C1=C(C)NC(\C=C2/C(=O)NC3=CC=C(F)C=C23)=C1C |
| IUPAC navn | (2S)-2-hydroxybutandisyre; N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-{[(3Z)-5-fluor-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yliden]methyl}-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.57 |
| Formel vægt | 532.56 |
Sikkerhed og håndtering
- Sunitinib Malate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sunitinib malate