missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sunitinib-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sunitinib-d4 |
| CAS | 1126721-79-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22H23D4FN4O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[2-Diethylamino(ethyl-d4)]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Sutent-d4, SU-11248-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-/i9D2,10D2 |
| SMIL | O=C(/C1=C\C2=C(C)C(C(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC)CC)=O)=C(C)N2)NC3=C1C=C(F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.5 |
| Formel vægt | 402.2369 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?