Få mere at vide
Sunifiram, Mikromol™
Artikelnummer. 30051906
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051906 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3274.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sunifiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sunifiram
CAS 314728-85-3
Analyt- eller komponentnavne Sunifiram
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
SMIL CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 246.1368 g/mol