Få mere at vide
Sunifiram, Mikromol™
Beskrivelse
Sunifiram
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sunifiram |
| CAS | 314728-85-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sunifiram |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one |
| Vis mere |