Få mere at vide
SUN11602, MedChemExpress
Beskrivelse
SUN11602 is a novel aniline compound with basic fibroblast growth factor-like activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SUN11602 |
| CAS | 704869-38-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H37N5O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (81.93 mM) |
| SMIL | O=C(N)C1=CC=C(CN2CCC(N(C(CNC3=C(C)C(C)=C(N)C(C)=C3C)=O)C)CC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.6 |
| Formel vægt | 451.6 |
| Vis mere |