Få mere at vide
Novus Biologicals™ SUN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18342909 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18342909
Brand: Novus Biologicals™ H00023353T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori modENCODE Antibodies
Mål SUN1
Synonym KIAA0810UNC84AFLJ12407, MGC176649, Protein unc-84 homolog A, Sad1 and UNC84 domain containing 1, Sad1 unc-84 domain protein 1, Sad1/unc-84 protein-like 1, SUN domain-containing protein 1, unc-84 homolog A, unc-84 homolog A (C. elegans)
Gen symbol SUN1