Beskrivelse
- Designed for special applications
- Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.8 in. |
| Farve | Red, White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 cm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Temperaturområde (engelsk) | -80°F to +482°F |
| Temperaturområde (metrisk) | -80°C to +250°C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.01 in. |
| Lukkestørrelse | 20 mm |