Få mere at vide
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 13-425 Screw Thread Caps
Artikelnummer. 31920938 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Black
Produkttype:
Solid Top Cap
Materiale:
Phenolic
Artikelnummer. Farve Produkttype Materiale
31920938 Black Solid Top Cap Phenolic
1 options
Artikelnummer. 31920938 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 200 568
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Rubber
Farve Black
Materiale Phenolic
Lukkestørrelse 13-425
Produkttype Solid Top Cap