missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SUN-B 8155
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18095992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18095992 50 mg
18044302 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18095992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2550/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist

Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist that fully stimulates cAMP production in CHO/hCTR cells (EC50 = 21 μM). Causes a significant reduction in serum calcium concentrations in vivo following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 345893-91-6
Molekylær formel C14H15N3O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SUN-B 8155
Mængde 50 mg
Formel vægt 273.29
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 273.292
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.