missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SUN-B 8155

Beskrivelse
Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist that fully stimulates cAMP production in CHO/hCTR cells (EC50 = 21 μM). Causes a significant reduction in serum calcium concentrations in vivo following i.p. administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SUN-B 8155 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 273.29 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.292 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?