Få mere at vide
Sumatriptan, TRC
Artikelnummer. 30132766
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132766 1 g
30135134 250 mg
17971545 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS8000951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103628-46-2
Molekylær formel C14 H21 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 295.4
Synonym 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
IUPAC navn 1-[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmetanesulfonamid
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sumatriptan
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formel vægt 295.135
Procent renhed >95%