missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sumatriptan Succinate, TRC

Artikelnummer. 30136181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136181 10 mg
30133663 500 mg
17971335 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS81000010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 103628-48-4
Molekylær formel C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 413.49
Synonym Sumatriptan Succinate
IUPAC navn butanedioic acid;1-[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1.OC(=O)CCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sumatriptan Succinate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 413.1621
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.