Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sumatriptan succinat
Artikelnummer. 15811042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15811042 5 g 5g
15801042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462420050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103628-48-4 | C18H27N3O6S | 413.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103628-48-4
Molekylær formel C18H27N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 413.49
InChI nøgle PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-lH-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid; butandisyre
SMIL OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)CC1=CC=C2NC=C(CCN(C)C)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sumatriptan succinate
Smeltepunkt 165.0°C to 166.0°C
Farve Klar
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol
Formel vægt 413.49
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sumatriptan succinate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sumatriptan succinate