Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sumatriptan succinat
Artikelnummer. 15801042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15801042 1 g 1g
15811042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15801042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103628-48-4 | C18H27N3O6S | 413.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103628-48-4
Molekylær formel C18H27N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 413.49
InChI nøgle PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-lH-indol-5-yl}-N-methylmethansulfonamid; butandisyre
SMIL OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)CC1=CC=C2NC=C(CCN(C)C)C2=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Sumatriptan succinate
Smeltepunkt 165.0°C to 166.0°C
Farve Klar
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol
Formel vægt 413.49
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.