Få mere at vide
Sumatriptan N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sumatriptan N-Oxide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-15-21(19,20)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2,3)18/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 311.1304 |