missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sumatriptan N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30135509
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135509 25 mg
30138685 50 mg
17983755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS81001025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 212069-94-8
Molekylær formel C14 H21 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Synonym 3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, GR 112504, Sumatriptan N-Oxide, GR 112504X, Ph Eur Sumatriptan Impurity D, BP Sumatriptan Impurity D, Sumatriptan N-oxide (GR 112504X), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[5-(methylsulfamoylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine oxide
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC[N+](C)(C)[O-])c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sumatriptan N-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-15-21(19,20)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2,3)18/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formel vægt 311.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.