missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sumatriptan Hydroxy-Oxindole Impurity (Sumatriptan Impurity 1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sumatriptan Hydroxy-Oxindole Impurity (Sumatriptan Impurity 1) |
| CAS | 2250254-19-2 |
| Molekylær formel | C14H21N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-3-hydroxy-2-oxoindolin-5-yl)-N-methylmethane sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O4S/c1-15-22(20,21)9-10-4-5-12-11(8-10)14(19,13(18)16-12)6-7-17(2)3/h4-5,8,15,19H,6-7,9H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMIL | CNS(CC1=CC(C(CCN(C)C)(O)C(N2)=O)=C2C=C1)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.4 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?