missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sumatriptan-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sumatriptan-d6 |
| CAS | 1020764-38-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H15D6N3O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Sumatriptan D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)NC)cc12)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.44 |
| Formel vægt | 301.1731 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?