Få mere at vide
Sumatriptan-d6, TRC
Artikelnummer. 30426089
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30426089 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30426089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS80009710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sumatriptan-d6
CAS 1020764-38-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H15D6N3O2S
Mængde 10 mg
Synonym Sumatriptan D6
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)NC)cc12)C([2H])([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 301.44
Formel vægt 301.1731
Procent renhed >95